missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ubiquitin-activating Enzyme/UBE1 Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18057173 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18057173 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18057173 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB10058804

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Ubiquitin-activating Enzyme/UBE1 Polyclonal specifically detects Ubiquitin-activating Enzyme/UBE1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Ubiquitin-activating Enzyme/UBE1
Användningsområden Western Blot, Immunoprecipitation
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:2000-1:10000, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate
Formulering TBS and 0.1% BSA with 0.09% Sodium Azide
Genaccessionsnr. NP_003325.2
Gene Alias A1S9T, A1S9T and BN75 temperature sensitivity complementing, A1ST, AMCX1, GXP1, MGC4781, POC20, POC20 centriolar protein homolog, Protein A1S9, SMAX2, UBA1, ubiquitin-activating enzyme E1 homolog A, UBA1A, UBE1A1S9, UBE1X, Ubiquitin-activating enzyme E1, ubiquitin-activating enzyme E1 (A1S9T and BN75 temperature sensitivitycomplementing), ubiquitin-like modifier activating enzyme 1, ubiquitin-like modifier-activating enzyme 1
Gensymboler UBA1
Värd art Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1 and 50 of human ubiquitin-activating enzyme E1(UBE1) using the numbering given in entry NP_003325.2 (GeneID 7317).
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7317
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4C. Do not freeze.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.