Läs mer
Ubiquitin (Autophagy Marker) Mouse, Clone: UBB/1748, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
2050.00 SEK - 5424.61 SEK
Specifikationer
| Antigen | Ubiquitin (Autophagy Marker) |
|---|---|
| Klona | UBB/1748 |
| Koncentration | 200μg/mL |
| Användningsområden | Immunohistochemistry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15911048
|
EnquireBio
7314-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
|
15921048
|
EnquireBio
7314-MSM1-P1 |
100 μg |
6263.25 SEK 5424.61 SEK / 100µg Save 838.64 SEK 13% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Specifikationer
| Ubiquitin (Autophagy Marker) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant fragment of human Ubiquitin protein (apprx. aa 1-119) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 9kDa |
| UBB/1748 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 7314 | |
| IgG2c κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cell Surface, Cytoplasmic and Nuclear | |
| HeLa or Jurkat cells. Alzheimer s Brain |