Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ubiquitin E1-hämmare, PYR-41
Produktkod. 15416879
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15416879 100 mg 100mg
15406879 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416879 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65388.MC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 418805-02-4 | C17H13N3O7·3H2O, C17H13N3O7 | 371,31 g/mol
PYR 41 är en irreversibel och cellgenomsläpplig UBE1-hämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • PYR-41 är en cellpermeabel hämmare av Ubiquitin-aktiverande enzym (E1) med liten eller ingen aktivitet mot enzymaktiviteten E3, E2 eller kaspas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 418805-02-4
Molekylformel C17H13N3O7·3H2O
Synonym Ubiquitin-aktiverande enzym E1-hämmare; PYR-41
Specifikationer
Kvantitet 100 mg
Beskrivning Mörk lila
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) PYR-41 är en cellpermeabel hämmare av Ubiquitin-aktiverande enzym (E1) med liten eller ingen aktivitet mot E3-, E2- eller kaspasenzymatisk aktivitet.
Formel vikt 425,40 g/mol
Känslighet Ljuskänslig
Löslighet Löslig i DMSO vid 5 mg/ml med uppvärmning
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.