Läs mer
Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor I, G5, MedChemExpress
Beskrivning
Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor I, G5 (NSC 144303) is an apoptosome-independent caspase and apoptosis activator with IC50 values of 1.76 and 1.6 μM in E1A and E1A/C9DN cells, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor I, G5 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 108477-18-5 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H14N2O7S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | NSC144303 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (120.66 mM; Need ultrasonic) ∣THF : 3.44 mg/mL (8.30 mM; Need ultrasonic) ∣Acetone : 2.86 mg/mL (6.90 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| Visa mer |