Läs mer
Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor I, G5, MedChemExpress
Produktkod. p-200100481
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. 16475877
Brand: Medchem Express HY100738
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor I, G5 (NSC 144303) is an apoptosome-independent caspase and apoptosis activator with IC50 values of 1.76 and 1.6 μM in E1A and E1A/C9DN cells, respectively.
Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor I, G5 (NSC 144303) is an apoptosome-independent caspase and apoptosis activator with IC50 values of 1.76 and 1.6 μM in E1A and E1A/C9DN cells, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ubiquitin Isopeptidase Inhibitor I, G5
Fysisk form Solid
CAS 108477-18-5
Färg Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H14N2O7S
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym NSC144303
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (120.66 mM; Need ultrasonic) ∣THF : 3.44 mg/mL (8.30 mM; Need ultrasonic) ∣Acetone : 2.86 mg/mL (6.90 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
LEDER O=C(/C(C1)=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)/C(CS1(=O)=O)=C/C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 414.39
Formel vikt 414.39
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.