missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

UBXN10 Antibody (OTI1H5), Novus Biologicals™

Produktkod. 18013577 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18013577 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18013577 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP202837

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

UBXN10 Monoclonal specifically detects UBXN10 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen UBXN10
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona OTI1H5
Koncentration 0.45 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:500, Flow Cytometry 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100
Gene Alias FLJ25429, UBX domain containing 3, UBX domain protein 10, UBX domain-containing protein 10, UBX domain-containing protein 3, UBXD3
Gensymboler UBXN10
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human UBXN10 (NP_689589) produced in HEK293T cell.
Molekylvikt av antigen 30.6 kDa
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 127733
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.