missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

UBXN2A Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Produktkod. 18530833 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18530833 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18530833 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298564AF532

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

UBXN2A Polyclonal antibody specifically detects UBXN2A in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen UBXN2A
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 532
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias MGC138202, UBX domain containing 4, UBX domain protein 2A, UBX domain-containing protein 2A, UBX domain-containing protein 4, UBXD4
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human UBXN2A fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 165324
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.