missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

UBXN7 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Produktkod. 30031574 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30031574 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30031574 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP222223PCP

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

UBXN7 Polyclonal antibody specifically detects UBXN7 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen UBXN7
Användningsområden Western Blot, Immunoprecipitation
Klassificering Polyclonal
Konjugera PerCP
Utspädning Western Blot, Immunoprecipitation
Formulering PBS
Gene Alias KIAA0794, UBX domain containing 7, UBX domain protein 7, UBX domain-containing protein 7, UBXD7
Värd art Rabbit
Immunogen The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 439 and 489 of human UBX domain protein 7 using the numbering given in entry NP_056377.1 (GeneID 26043).
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26043
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.