Läs mer
UC-112, MedChemExpress
Beskrivning
UC-112 is a novel potent IAP(Inhibitor of apoptosis) inhibitor
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | UC-112 |
| CAS | 383392-66-3 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H24N2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (95.65 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=C2N=CC=CC2=C(COCC3=CC=CC=C3)C=C1CN4CCCC4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.44 |
| Formel vikt | 348.44 |
| Visa mer |