Läs mer
UCB9608, MedChemExpress
Produktkod. 16490947
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490947 50 mg -
16484658 10 mg 10mg
16457377 5 mg -
16455496 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490947 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112613
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress UCB9608 is a potent, selective and orally active PI4KIIIβ inhibitor, with an IC50 of 11 nM, selective over PI3KC2 α, β, and γ lipid kinases. UCB9608 improves metabolic stability and exhibits excellent pharmacokinetic profile, acts as a potent immunosuppressive agent.
UCB9608 is a potent, selective and orally active PI4KIIIβ inhibitor, with an IC50 of 11 nM, selective over PI3KC2 α, β, and γ lipid kinases. UCB9608 improves metabolic stability and exhibits excellent pharmacokinetic profile, acts as a potent immunosuppressive agent.
Tekniske data
Kemiskt namn eller material UCB9608
CAS 1616413-96-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H26N8O2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 65 mg/mL (158.36 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=NC(N2CCN(C(NC3=CC=C(OC)C=C3C)=O)C[C@@H]2C)=C4C(N(C)N=C4)=N1
Molekylvikt (g/mol) 410.47
Formel vikt 410.47
Procent renhet 99.43%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.