Läs mer
UCB9608, MedChemExpress
Beskrivning
UCB9608 is a potent, selective and orally active PI4KIIIβ inhibitor, with an IC50 of 11 nM, selective over PI3KC2 α, β, and γ lipid kinases. UCB9608 improves metabolic stability and exhibits excellent pharmacokinetic profile, acts as a potent immunosuppressive agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | UCB9608 |
| CAS | 1616413-96-7 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H26N8O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 65 mg/mL (158.36 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC1=NC(N2CCN(C(NC3=CC=C(OC)C=C3C)=O)C[C@@H]2C)=C4C(N(C)N=C4)=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 410.47 |
| Formel vikt | 410.47 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?