missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
UCH-L1/PGP9.5 Antibody (rUCHL1/8133), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
UCH-L1/PGP9.5 Monoclonal antibody specifically detects UCH-L1/PGP9.5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | UCH-L1/PGP9.5 |
| Användningsområden | Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | rUCHL1/8133 |
| Konjugera | Alexa Fluor 594 |
| Formulering | 50 mM Sodium Borate |
| Gene Alias | EC 3.4.19.12, EC 6.-, Neuron cytoplasmic protein 9.5, PARK5, PGP 9.5, PGP9.5, PGP9.5Uch-L1, PGP95, ubiquitin carboxyl-terminal esterase L1 (ubiquitin thiolesterase), ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1, ubiquitin C-terminal hydrolase, Ubiquitin thioesterase L1, UCHL1, UCH-L1 |
| Värd art | Mouse |
| Immunogen | Recombinant full-length human UCH-L1/PGP9.5 protein |
| Reningsmetod | Protein A or G purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?