Läs mer
UCH-L1/PGP9.5 Antibody (rUCHL1/8133), DyLight 550, Novus Biologicals™
Produktkod. 18506129 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18506129 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18506129 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP321025R
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
UCH-L1/PGP9.5 Monoclonal antibody specifically detects UCH-L1/PGP9.5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen UCH-L1/PGP9.5
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona rUCHL1/8133
Konjugera DyLight 550
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias EC 3.4.19.12, EC 6.-, Neuron cytoplasmic protein 9.5, PARK5, PGP 9.5, PGP9.5, PGP9.5Uch-L1, PGP95, ubiquitin carboxyl-terminal esterase L1 (ubiquitin thiolesterase), ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1, ubiquitin C-terminal hydrolase, Ubiquitin thioesterase L1, UCHL1, UCH-L1
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant full-length human UCH-L1/PGP9.5 protein
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Alzheimers Research, Cellular Markers, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7345
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2a κ