Läs mer
Tocris Bioscience™ UCL 1684
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18095592
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
18095592 5 mg
1 options
Produktkod. 18095592 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1310/5
Highly potent blocker of KCa2
Highly potent, non-peptidic blocker of the apamin-sensitive Ca2+-activated K+ channel (KCa2.1) (IC50 = 3 nM in rat sympathetic neurons). Blocks hKCa2.1 and rKCa2.2 channels expressed in HEK 293 cells with IC50 values of 762 and 364 pM respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material UCL 1684
CAS 199934-16-2
Kvantitet 5 mg
Molekylformel C34H30Br2N4
Formel vikt 654.44
Renhet >97%
Molekylvikt (g/mol) 654.45