Läs mer
UCMR5 PFAS Mixture 10 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315282
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30315282 1 ml
1 options
Produktkod. 30315282 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000754MW
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 39108-34-4, 757124-72-4, 27619-97-2, 763051-92-9, 2991-50-6, 2355-31-9
Kvantitet 1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Methanol/Water