missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
UCP1 Antibody (536435), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB6158MFV500
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
UCP1 Monoclonal antibody specifically detects UCP1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Specifikationer
| UCP1 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cellular Signaling, metabolism | |
| 7350 | |
| Store at 4C in the dark. |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry | |
| 536435 | |
| Western Blot, Simple Western, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry | |
| SLC25A7mitochondrial brown fat uncoupling protein 1, Solute carrier family 25 member 7, thermogenin, UCP, UCP 1, uncoupling protein 1 (mitochondrial, proton carrier) | |
| E. coli-derived recombinant human UCP1, Met1-Thr307, Accession # P25874 | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| IgG2b |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering