Läs mer
UCPH-101, MedChemExpress
Beskrivning
UCPH-101 is an excitatory amino acid transporter subtype 1 (EAAT1) inhibitor with an IC50 of 0.66 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | UCPH-101 |
| CAS | 1118460-77-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H22N2O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (236.70 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1)C2=C(OC(N)=C(C#N)C2C3=CC=C(OC)C=C3)CC1C4=CC=CC5=C4C=CC=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 422.48 |
| Formel vikt | 422.48 |
| Visa mer |