Läs mer
Udenafil, MedChemExpress
Beskrivning
Udenafil (DA8159) is a potent, selective and orally active phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor. Udenafil also inhibits cGMP hydrolysis and can be used for erectile dysfunction research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Udenafil |
| CAS | 268203-93-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H36N6O4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | DA8159 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (63.87 mM) |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(OCCC)C(C2=NC3=C(N(C)N=C3CCC)C(N2)=O)=C1)(NCCC4N(C)CCC4)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 516.66 |
| Visa mer |