Läs mer
Udenafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Udenafil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H36N6O4S/c1-5-8-20-22-23(31(4)29-20)25(32)28-24(27-22)19-16-18(10-11-21(19)35-15-6-2)36(33,34)26-13-12-17-9-7-14-30(17)3/h10-11,16-17,26H,5-9,12-15H2,1-4H3,(H,27,28,32) |
| Formel vikt | 516.2519 |
| Procent renhet | >95% |