Läs mer
VELP Scientifica™ UDK 129 Kjeldahl destillationsenhet
Handla allt Velp Produkter
Beskrivning
UDK 129 är en initial och pålitlig lösning för säkra destillationer. Den mest lämpliga destillatorn för laboratorier som vill ha ett enkelt men effektivt instrument för Kjeldahl-nitrogen TKN, proteiner, ammoniaknitrogen, salpeternitrogen (Devarda), TVBN, sulfiter, fenoler, flyktiga syror, cyanider och alkoholhalt.
Kjeldahls destillationsenhet UDK 129 innehåller funktioner som säkerställer effektiv och pålitlig destillation, långt över förväntningarna på en vanlig initial enhet.
- Programmerbar natriumhydroxidtillsats
- Högprecisionspump som säkerställer konstant noggrann dosering av reagensen
- Exklusiv titankondensor och patenterad ånggenerator
- Intuitivt gränssnitt för enkla analysinställningar
- Maximal säkerhet för operatören
- Oöverträffad flexibilitet med ett brett utbud av tillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Elektriska krav | 2 200 W vid 230 V |
| Spänning | 230 V |
| Inkluderar | ProvrörØ 42 x 300 mm (A00001080) uppsamlingsflaska 250 ml (10001106) tång för provrör (10000247) |
| Höjd (metrisk) | 780 mm |
| Amperage | 15 A |
| Typ | Kjeldahls destillationsenhet |
| Material | Korrosionsbeständig teknopolymer |
| Vikt (metrisk) | 25 kg |
| Certifikat och efterlevnad | CE, UKCA, Nemko, CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC |
| Mått (L x B x H) | 416 x 385 x 780 mm |
| Visa mer |