Läs mer
VELP Scientifica™ UDK 139 halvautomatisk Kjeldahl-destillationsenhet
BIOPHARMA
Produktkod. 17362141 Handla allt Velp Produkter
Change view
Elektriska krav:
2 200 W vid 230 V
Produktkod. Elektriska krav
17362141 2 200 W vid 230 V
1 options
Produktkod. 17362141 Leverantör VELP Scientifica™ Leverantörsnummer F30200135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64345.00 SEK
    58251.44 SEK / Paket med 1
    Save 6093.56 SEK
    9% Av
I lager
Halvautomatisk destillation för Kjeldahl-proteinbestämning, icke-proteinnitrogen (NPN), flyktiga ämnen med mera. Utmärkt värde med hög tillförlitlighet och avancerad prestanda.
UDK 139 är en bekväm och pålitlig lösning för säkra, halvautomatiska destillationer. Den perfekta destillatorn för laboratorier som vill ha exakta och reproducerbara resultat av Kjeldahl-nitrogen TKN, proteiner, ammoniaknitrogen, salpeternitrogen (Devarda), TVBN, sulfiter, fenoler, flyktiga syror, cyanider och alkoholhalt.
Kjeldahl-destillationsenhet UDK 139 kombinerar utmärkt valuta för pengarna med hög tillförlitlighet och avancerad prestanda.
  • Den halvautomatiska processen säkerställer effektiv användning
  • Programmerbar tillsats av vatten och natriumhydroxid
  • Valbar uteffektnivå för ånggenerering 10 % till 100 %
  • Exklusiv titankondensor och patenterad ånggenerator
  • Automatiskt avlägsnande av rester från provröret
  • Tydliga och intuitiva funktioner tack vare Smart User Interface och 7 tums (17,8 mm) digital skärm
  • Maximal säkerhet för operatören
  • Oöverträffad flexibilitet med ett brett utbud av tillbehör
  • Möjlighet att ansluta: 2 USB (mus, skrivare, pennenhet; Wi-Fi-adapter); Ethernet (PC, VELP Ermes Cloud Platform)
Specifikationer
Elektriska krav 2 200 W vid 230 V
Spänning 230 V
Inkluderar ProvrörØ 42 x 300 mm (A00001080) uppsamlingsflaska 250 ml (10001106) tång för provrör (10000247)
Höjd (metrisk) 780 mm
Amperage 15 A
Typ Kjeldahls destillationsenhet
Material Korrosionsbeständig teknopolymer
Vikt (metrisk) 26 kg
Certifikat och efterlevnad CE, UKCA, Nemko, CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC
Mått (L x B x H) 416 x 385 x 780 mm
Modell UDK 139 halvautomatisk destillerare utan titrator
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Frekvens 50/60 Hz