Läs mer
VELP Scientifica™ UDK 149 Automatisk Kjeldahl Kväveproteinanalysator
BIOPHARMA
Produktkod. 17372141 Handla allt Velp Produkter
Elektriska krav:
2 200 W vid 230 V
Produktkod. 17372141
Brand: VELP Scientifica™ F30200145
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Automatisk destillationsenhet med anslutning till potentiometrisk titrator för Kjeldahl proteinbestämning, Non-Protein Nitrogen (NPN), flyktiga ämnen och mer.
UDK 149 är designad för maximal mångsidighet och reproducerbara resultat vid bestämning Kjeldahl kväve TKN, proteiner, ammoniakkväve, salpeterkväve (Devarda), TVBN, sulfiter, fenoler, flyktiga syror, cyanider och alkoholhalt.
UDK 149 kan användas i kombination med flera modeller av externa potentiometriska titratorer för högre provgenomströmning och direkt utmatning av slutresultatet.
  • Anslutning till olika externa titratorer för automatiserad bearbetning och effektiv drift
  • Högsta resultatnoggrannhet och precision
  • Programmerbar borsyra, vatten, natriumhydroxidtillsats
  • Valbar uteffektnivå för ånggenerering 10 % till 100 %
  • Exklusiv titankondensor och patenterad ånggenerator
  • Automatiskt avlägsnande av rester från provröret
  • Tydliga och intuitiva funktioner tack vare det smarta användargränssnittet och 7 tum. (17,8 mm) digital skärm
  • Maximal säkerhet för operatören
  • Oöverträffad flexibilitet med ett brett utbud av tillbehör
  • Möjlighet att ansluta: 2 USB (våg, streckkodsläsare, mus, skrivare, pennenhet; Wi-Fi adapter); Ethernet (Pc , VELP Ermes Cloud Platform); RS232 (extern titrator)
Specifikationer
Elektriska krav 2 200 W vid 230 V
Spänning 230 V
Inkluderar ProvrörØ 42 x 300 mm (A00001080) uppsamlingsflaska 250 ml (10001106) tång för provrör (10000247)
Höjd (metrisk) 780 mm
Amperage 15 A
Typ Kjeldahls destillationsenhet
Material Korrosionsbeständig teknopolymer
Vikt (metrisk) 27 kg
Certifikat och efterlevnad CE, UKCA, Nemko, CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC
Mått (L x B x H) 416 x 385 x 780 mm
Modell UDK 149 Distiller med Potentiometrisk Titratoranslutning
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Frekvens 50/60 Hz