Läs mer
VELP Scientifica™ UDK 169 Automatisk destillation och titrering med AutoKjel Autosampler
Produktkod. 17302151 Handla allt Velp Produkter
Elektriska krav:
2 200 W vid 230 V
Produktkod. 17302151
Brand: VELP Scientifica™ S30200165
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Helautomatisk destillation och titrering med autosampler för Kjeldahl proteinbestämning, Non-Protein Nitrogen (NPN), flyktiga ämnen med mera. Autosamplern säkerställer hög provgenomströmning, maximal flexibilitet och obevakad drift.
UDK 169 är designad för laboratorier med hög genomströmning som letar efter exakta och reproducerbara resultat av Kjeldahl kväve TKN, proteiner, ammoniakkväve, salpeterkväve (Devarda), TVBN, sulfiter, fenoler, flyktiga syror, cyanider och alkoholhalt.
UDK 169 i kombination med AutoKjel autosampler är ett högproduktivt system med förmåga att autonomt bearbeta provrör, som matas direkt in i den helautomatiska destillations- och titreringsenheten.
  • Den helautomatiska processen säkerställer effektiv användning, destillation och titrering som utförs samtidigt
  • Kortast tid till resultat med onlinetitrering och automatisk resultatberäkning
  • Högsta resultatnoggrannhet och precision tack vare den integrerade kolorimetriska titratorn med högprecisionsbyrett
  • Programmerbar borsyra, vatten, natriumhydroxidtillsats
  • Valbar uteffektnivå för ånggenerering 10 % till 100 %
  • Exklusiv titankondensor och patenterad ånggenerator
  • Automatiskt avlägsnande av rester från titratorn& provrör
  • Tydliga och intuitiva funktioner tack vare det smarta användargränssnittet och 7 tum. (17,8 cm) digital display
  • Maximal säkerhet för operatören
  • Oöverträffad flexibilitet med autosampler och ett brett sortiment av tillbehör
  • Möjlighet att ansluta: 2 USB (våg, streckkodsläsare, mus, skrivare, pennenhet; Wi-Fi adapter); Ethernet (Pc , VELP Ermes Cloud Platform); RS232 (Autosampler)
Specifikationer
Elektriska krav 2 200 W vid 230 V
Spänning 230 V
Inkluderar 24-positions (250 ml provrör) karusell 250 ml provrör (24 st.) Laddnings- och urladdningsrör med sensortankar (två 20 L, en 10 L, en 5 L) Kit för att uppgradera UDK 169
Höjd (metrisk) 1730 mm
Amperage 15 A
Typ Kjeldahls destillationsenhet
Material Korrosionsbeständig teknopolymer
Vikt (metrisk) 31 kg
Certifikat och efterlevnad CE, UKCA, Nemko, CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC
Mått (L x B x H) 640 x 830 x 1730 mm
Modell UDK 169 Distiller med Kjeldahl Autosampler
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Frekvens 50/60 Hz