Läs mer
R&D Systems™ UDP disodium salt
Beskrivning
Endogenous P2Y receptor agonist which preferentially activates P2Y6. Shown to be a competitive antagonist at P2Y14 receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | UDP disodium salt |
| CAS | 27821-45-0 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C9H12N2Na2O12P2 |
| Formel vikt | 448.12 |
| Renhet | >97% |
| Molekylvikt (g/mol) | 448.12 |