Läs mer
UDP-GlcNAc Disodium Salt, MedChemExpress
Produktkod. 16467307
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16467307 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16467307 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112174
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
MedChemExpress UDP-GlcNAc Disodium Salt (UDP-α-D-N-Acetylglucosamine Disodium Salt) is a donor substrate of O-GlcNAc transferase (OGT).
UDP-GlcNAc Disodium Salt (UDP-α-D-N-Acetylglucosamine Disodium Salt) is a donor substrate of O-GlcNAc transferase (OGT).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material UDP-GlcNAc Disodium Salt
CAS 91183-98-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H25N3Na2O17P2
Kvantitet 5 mg
Synonym UDP-α-D-N-Acetylglucosamine Disodium Salt
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (383.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 125 mg/mL (191.92 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@H]1[C@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)O[C@H](COP(OP(O[C@@H]3[C@@H]([C@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O3)O)NC(C)=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)[C@H]1O
Molekylvikt (g/mol) 651.32
Formel vikt 651.32
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism