Läs mer
UEVLD Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Produktkod. 18330064 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18330064 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18330064 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP305953AF488
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
UEVLD Polyclonal specifically detects UEVLD in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen UEVLD
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 488
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Attp, EV and lactate/malate dehydrogenase domain-containing protein, signaling molecule ATTP, ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 3, UEV and lactate/malate dehyrogenase domains, UEV-3, UEV3FLJ11068
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human UEVLD fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55293
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG