Läs mer
Merck Lösningsmedelsresistenta omrörda celler
Beskrivning
För tillämpningar som kräver kompatibilitet med lösningsmedel, detta Millipore omrörd cell finns i två storlekar. Vissa aldehyder, ketoner (t.ex. aceton) och alifatiska etrar/estrar kan minska livslängden för fluorkolväte-O-ringarna.
Borosilikatglascylinder och PTFE-komponenter för bred kompatibilitet Autoklaverbar
med membran på plats
Toppplattans öppning ger tillgång till innehållet utan att demonteras
Få komponenter, så det är lätt att rengöra och montera
För 47 mm skivfilter
Applikationer: Koncentration och buffertbyte med organiska lösningsmedel
Borosilikatglascylinder och PTFE-komponenter för bred kompatibilitet Autoklaverbar
med membran på plats
Toppplattans öppning ger tillgång till innehållet utan att demonteras
Få komponenter, så det är lätt att rengöra och montera
För 47 mm skivfilter
Applikationer: Koncentration och buffertbyte med organiska lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Borsilikatglas |
| Filtreringsområde | 40 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Proteinavsaltning, proteinrening, proteinkoncentration |
| Inkluderar | Lösningsmedelsresistent Stirred Cell, för 76 mm membran |
| Typ av membran | Lösningsmedelsresistent |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Omrörd cell |
| Volym (metrisk) Håll upp | 1 mL |
| Volym (metrisk) Fungerar | 300mL |
| Visa mer |