Läs mer
UF010, MedChemExpress
Produktkod. 16497566
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497566 100 mg 100mg
16477668 10 mg 10mg
16473677 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16497566 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18976
MedChemExpress UF010 is a potent and selective HDAC inhibitor with IC50 ∼0.06 μM, 0.1 μM, 0.5 μM and 1.5 μM for HDACs 3, 2, 1 and 8, respectively.
UF010 is a potent and selective HDAC inhibitor with IC50 ∼0.06 μM, 0.1 μM, 0.5 μM and 1.5 μM for HDACs 3, 2, 1 and 8, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material UF010
CAS 537672-41-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H15BrN2O
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (368.80 mM)
LEDER O=C(NNCCCC)C1=CC=C(Br)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 271.15
Formel vikt 271.15
Procent renhet 99.08%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death