Läs mer
Ufenamate, MedChemExpress
Beskrivning
Ufenamate (Flufenamic acid butyl ester) is an anthranilic acid-based anti-inflammatory agent. Ufenamate can be used for the research of skin diseases, such as acute and chronic eczema, contact dermatitis, diaper dermatitis, miliaria and atopic dermatitis.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ufenamate |
| Fysisk form | Liquid |
| CAS | 67330-25-0 |
| Färg | Colorless |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H18F3NO2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Flufenamic acid butyl ester Butyl flufenamate |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 44 mg/mL (130.43 mM) |
| Show More |