Läs mer
Novus Biologicals™ UGT2A3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forskningskategori | Lipid and Metabolism |
| Mål | UGT2A3 |
| Synonym | EC 2.4.1.17, FLJ21934, UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide A3, UDP-glucuronosyltransferase 2A3, UDPGT 2A3 |
| Gensymbol | UGT2A3 |