missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ UGT3A1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forskningskategori | Lipid and Metabolism |
| Mål | UGT3A1 |
| Synonym | EC 2.4.1, EC 2.4.1.17, FLJ26528, FLJ34658, UDP glycosyltransferase 3 family, polypeptide A1, UDP-glucuronosyltransferase 3A1, UDPGT 3A1 |
| Gensymbol | UGT3A1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?