Läs mer
Brady™ UHF RFID på metalletiketter
Produktkod. 17485993
Färg:
Vitt
Produktkod. 17485993
Brand: Brady™ 309087
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
UHF RFID-etikett på metall är en högpresterande och otroligt mångsidig etikett som rekommenderas för märkning av metall, vätskor, plast och andra typiskt svårlästa produkter och ytor.
  • Vanliga användningsområden inkluderar hälsa och skönhet, drycker och snacks, diverse förbrukningsvaror på objektnivå och applikationer på metall
  • Ytmaterial av polyesteretikett, med chip bunden till aluminiumantenn med anisotropisk ledande filmlim
  • Lämplig för termisk överföringsutskrift, inklusive RFID-kodning
  • Etiketter är utvändigt lindade och 100 % inspekterade, med 500 bra RFID-etiketter per rulle med dåliga etiketter märkta
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Material Polyeten
Tryckteknik Termisk överföring
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) RFID-märkning, vård- och sjukhusmärkning, laboratoriemärkning, märkning av livsmedel och drycker
För användning med (utrustning) Sato CL4NX Plus industriell etikettskrivare, Zebra ZT411 industriell etikettskrivare
Etiketter per rad 1
Kvantitet 500 etiketter
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +120 °C
Tjocklek (metrisk) 0.74 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 25.4 mm
Bredd (metrisk) 64 mm
Höjd (metrisk) 6 mm
Alternativt artikelnummer THT-UHF-PET-64x6