Läs mer
Thermo Scientific™ UHPLC-MS Reagents Installation Kit
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16854941 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
6 x 1 L
Produktkod. Kvantitet
16854941 6 x 1 L
1 options
Produktkod. 16854941 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer UHPLCMSKIT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6890.00 SEK
    6687.88 SEK / Paket med 1
    Save 202.12 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
  • The installation kit includes the following reagents:
    • Two (2)  bottles of W8-1, Water, UHPLC-MS grade
    • Two (2) bottles of A458-1, Methanol, UHPLC-MS grade
    • One (1) bottle of A956-1, Acetonitrile, UHPLC-MS grade
    • One (1) bottle of T111101000, ChromaCare™ LC-MS Instrument Flush Solution
  • All reagents in the kit are packaged in 1L borosilicate glass bottles
  • By reducing background noise, the T111101000 ChromaCare™ flush solution facilitates instrument installation and preventative maintenance routines
  • All reagents in the kit are available for individual sale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 6 x 1 L
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • UHPLC-MS Reagents Installation Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol, Acetonitrile, Isopropanol