Läs mer
UK 14,304 tartrate, R&D Systems™
Beskrivning
Water-soluble form of UK 14,304 (Cat. No. 0425). Full α2 adrenergic agonist. Centrally active following systemic administration in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | UK 14, 304 tartrate |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 442.23 |
| Procent renhet | >99% |
| Produktlinje | Tocris |