Läs mer
UK 14,304 tartrate, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18065252
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18065252
Brand: Tocris Bioscience 2466/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
α2 agonist. Water-soluble form of UK 14,304 (Cat. No. 0425)
Water-soluble form of UK 14,304 (Cat. No. 0425). Full α2 adrenergic agonist. Centrally active following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70359-46-5
Molekylformel C15H16BrN5O6
Molekylvikt (g/mol) 442.226
InChI-nyckel QZHBYNSSDLTCRG-YKWZRPGSSA-N
Synonym brimonidine tartrate, --tartaric acid; brimonidine
PubChem CID 72376318
IUPAC-namn 5-bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine;(2R,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
LEDER C1CN=C(N1)NC2=C(C3=NC=CN=C3C=C2)Br.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material UK 14, 304 tartrate
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 442.23
Procent renhet >99%