Läs mer
Tocris Bioscience™ UK 14,304
Produktkod. 30000717
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30000717 10 mg
18055642 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30000717 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 0425/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1935.00 SEK
    1828.05 SEK / 10mg
    Save 106.95 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
α2 agonist
UK 14,304 is a full α2 adrenergic agonist. Centrally active following systemic administration in vivo.
Water-soluble Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59803-98-4
Molekylformel C11H10BrN5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material UK 14, 304
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 292.14
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 292.14