Läs mer
UK-371804, MedChemExpress
Produktkod. 16493298
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493298 10 mg -
16489836 50 mg 50mg
16416027 5 mg -
16404556 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16493298 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101214
MedChemExpress UK-371804 is a urokinase-type plasminogen activator (uPA) inhibitor with a Ki of 10 nM.
UK-371804 is a urokinase-type plasminogen activator (uPA) inhibitor with a Ki of 10 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material UK-371804
CAS 256477-09-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H16ClN5O4S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 8.33 mg/mL (21.59 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C(O)=O)(C)NS(=O)(C1=CC2=C(C=C1)C(Cl)=CN=C2NC(N)=N)=O
Molekylvikt (g/mol) 385.83
Formel vikt 385.83
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation