Läs mer
UK-383367, MedChemExpress
Beskrivning
UK-383367 (UK 383367) is a potent and selective inhibitor of BMP-1 (procollagen C-proteinase) with IC50 of 44 nM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | UK-383367 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 348622-88-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H24N4O4 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 65 mg/mL (200.38 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | NC(C1=NOC([C@H](CCCC2CCCCC2)CC(NO)=O)=N1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.38 |
| Visa mer |