Läs mer
Tocris Bioscience™ UK 383367
Beskrivning
Potent and selective inhibitor of BMP-1 (procollagen C-proteinase; PCP) (IC50 = 44 nM). Selective for BMP-1 over MMPs 1, 2, 3, 9 and 14 (IC50 values are >10,000 nM for listed MMPs).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | UK 383367 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Formel vikt | 324.38 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.381 |