Läs mer
UK-5099, MedChemExpress
Produktkod. 16459137
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16459137 5 mg -
16482647 50 mg -
16476776 100 mg -
16456558 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16459137 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15475
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress UK-5099 (PF-1005023) is a potent inhibitor of the mitochondrial pyruvate carrier (MPC). UK-5099 (PF-1005023) inhibits pyruvate-dependent O2 consumption with an IC50 of 50 nM.
UK-5099 (PF-1005023) is a potent inhibitor of the mitochondrial pyruvate carrier (MPC). UK-5099 (PF-1005023) inhibits pyruvate-dependent O2 consumption with an IC50 of 50 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material UK-5099
CAS 56396-35-1
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H12N2O2
Kvantitet 5 mg
Synonym PF-1005023
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (173.43 mM)
LEDER O=C(O)/C(C#N)=C/C1=CN(C2=CC=CC=C2)C3=C1C=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 288.3
Formel vikt 288.3
Procent renhet 99.57%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death