missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ULBP-1 Antibody (237104), DyLight 350, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB2588D
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ULBP-1 Monoclonal antibody specifically detects ULBP-1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
| ULBP-1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 237104 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| ALCAN-beta, N2DL1, N2DL-1, NKG2D ligand 1, NKG2DL1, RAET1Ialcan-beta, Retinoic acid early transcript 1I, UL16 binding protein 1, UL16-binding protein 1 | |
| BaF3 mouse pro-B cell line transfected with mouse ULBP-1/MULT-1 | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 80329 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering