Läs mer
Novus Biologicals™ ULBP-5/RAET1G 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Mål | ULBP-5/RAET1G |
| Synonym | retinoic acid early transcript 1 G, retinoic acid early transcript 1 G protein, retinoic acid early transcript 1 G pseudogene, ULBP5 |
| Gensymbol | RAET1G |