Läs mer
Invitrogen™ Ulex Europaeus (Gorse) Agglutinin I (UEA I), fluorescein (FITC)
Produktkod. 16648022
Change view
Kvantitet:
2 mg
Produktkod. Kvantitet
16648022 2 mg
1 options
Produktkod. 16648022 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer L32476
 Begränsad artikel
I lager
Ulex Europaeus Agglutinin I (UEA I), fluorescein (FITC), är ett ljusgrönt UEA I-fluoroforkonjugat.
UEA I interagerar specifikt med blodgrupp H typ 2-antigen, som uttrycks hos individer med blodtyp O och i mindre grad hos individer med blodtyp A eller B. UEA I har använts för att skilja mellan angiosarkom och epiteltumörer. Blodgruppsantigener finns dock i en mängd olika vävnader, så bättre resultat kan erhållas med användning av specifika monoklonala antikroppar. UEA I är också en markör för ofullständigt differentierade gastrinceller.
• Mycket ljust FITC-konjugat upptäckt med traditionell FITC/GFP-filteruppsättning, Ex/Em: 495/515 nm
• Applikationer: immunfluorescens, glykobiologi
• Sockerspecificitet: fukos, arabinos
• Hämmande/eluerande socker: 50 100 –mM L-fukos
• Blodgruppsspecificitet: O (H)
• Okonjugerad lektinmolekylvikt: 63 KDa
• Immunfluorescens arbetskoncentration: 5 –20μ g/
ml UEA I-FITC tillhandahålls i en koncentration av 2 mg/ml i 10 mM HEPES, 0,15 M NaCl, pH 7,5, 0,08 % natriumazid, 0,1 mM Ca2 + .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera Fluorescein
Kvantitet 2 mg
Källa Gorse, furze
Innehåll och lagring Vid förvaring vid eller under °2 C till °8 C i mörker är produkten stabil i 6 månader efter mottagandet.
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Form Lösning
Proteinfamilj Lektiner