missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ulifloxacin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ulifloxacin |
| CAS | 112984-60-8 |
| Molekylformel | C16 H16 F N3 O3 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16FN3O3S/c1-8-20-11-7-12(19-4-2-18-3-5-19)10(17)6-9(11)14(21)13(16(22)23)15(20)24-8/h6-8,18H,2-5H2,1H3,(H,22,23) |
| LEDER | CC1SC2=C(C(=O)O)C(=O)c3cc(F)c(cc3N12)N4CCNCC4 |
| IUPAC-namn | 6-fluoro-1-methyl-4-oxo-7-piperazin-1-yl-1H-[1,3]thiazeto[3,2-a]quinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 349.38 |
| Formel vikt | 349.0896 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?