Läs mer
Ulipristal Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ulipristal Acetate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H37NO4/c1-18(32)30(35-19(2)33)15-14-27-25-12-8-21-16-23(34)11-13-24(21)28(25)26(17-29(27,30)3)20-6-9-22(10-7-20)31(4)5/h6-7,9-10,16,25-27H,8,11-15,17H2,1-5H3/t25-,26+,27-,29-,30-/m0/s1 |
| Formel vikt | 475.2723 |