missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ulipristal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ulipristal |
| CAS | 159811-51-5 |
| Molekylformel | C28 H35 N O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 19-Norpregna-4,9-diene-3,20-dione','11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-','(11β)-, (11β)-11-[4-(Dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, 11β-[4-(Dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, 11β-[4-(N,N-Dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, CDB 3236, Deacetyl CDB 2914, Ulipristal |
| InChI formel | InChI=1S/C28H35NO3/c1-17(30)28(32)14-13-25-23-11-7-19-15-21(31)10-12-22(19)26(23)24(16-27(25,28)2)18-5-8-20(9-6-18)29(3)4/h5-6,8-9,15,23-25,32H,7,10-14,16H2,1-4H3/t23-,24+,25-,27-,28-/m0/s1 |
| LEDER | CN(C)c1ccc(cc1)[C@H]2C[C@@]3(C)[C@@H](CC[C@]3(O)C(=O)C)[C@@H]4CCC5=CC(=O)CCC5=C24 |
| IUPAC-namn | (8S,11R,13S,14S,17R)-17-acetyl-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 433.58 |
| Formel vikt | 433.2617 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?