Läs mer
Ulixertinib, MedChemExpress
Produktkod. 16499387
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16499387 5 mg -
16496946 100 mg -
16456848 10 mg -
16452917 50 mg 50mg
16421206 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16499387 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15816
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Ulixertinib (BVD-523; VRT752271) is a potent, orally active, highly selective, ATP-competitive and reversible covalent inhibitor of ERK1/2 kinases, with an IC50 of <0.3 nM against ERK2. Ulixertinib (BVD-523; VRT752271) inhibits the phosphorylated ERK2 (pERK) and downstream kinase RSK (pRSK) in an A375 melanoma cell line.
Ulixertinib (BVD-523
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ulixertinib
CAS 869886-67-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H22Cl2N4O2
Kvantitet 5 mg
Synonym BVD-523 VRT752271
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (230.77 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC(C2=CC(NC(C)C)=NC=C2Cl)=CN1)N[C@@H](C3=CC=CC(Cl)=C3)CO
Molekylvikt (g/mol) 433.33
Formel vikt 433.33
Procent renhet 98.44%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease