Läs mer
ULK-101, MedChemExpress
Beskrivning
ULK-101 is a potent and selective ULK1 inhibitor, with IC50 values of 1.6 nM and 30 nM for ULK1 and ULK2, respectively. ULK-101 suppresses autophagy and sensitizes cancer cells to nutrient stress.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ULK-101 |
| CAS | 2443816-45-1 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H16F4N4OS |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (180.98 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC1=CC=C(C(C=N2)=CN3C2=C(C4=CSC(C(N[C@@H](C5CC5)C(F)(F)F)=O)=C4)C=N3)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 460.45 |
| Formel vikt | 460.45 |
| Visa mer |