Läs mer
Wesbart™ ULT Frysförvaringsfack
Mått (L x B x H) Exteriör:
560 x 140 x 280 mm
560 x 145 x 235 mm
560 x 280 x 290 mm
610 x 180 x 220 mm
610 x 180 x 240 mm
650 x 205 x 220 mm
680 x 280 x 280 mm
685 x 280 x 280 mm
Beskrivning
- Förvaringsfack för ULT stående frysar
- För förvaring av lösa föremål
- Alla papperskorgar levereras med handtag eller handtag och etiketthållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förvaringsbehållare |
| För användning med (applikation) | Förvara lösa föremål säkert i en frys |
| För användning med (utrustning) | Frys |
| Inkluderar | Handtag i ena änden och en etiketthållare |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 680 x 280 x 280 mm |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 280 mm |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 280 mm |
| Vikt (metrisk) | 0.8 kg |