Läs mer
Wesbart™ ULT Frysförvaringsfack
Produktkod. 17243444
Change view
Mått (L x B x H) Exteriör:
560 x 140 x 280 mm
560 x 145 x 235 mm
560 x 280 x 290 mm
610 x 180 x 220 mm
610 x 180 x 240 mm
650 x 205 x 220 mm
680 x 280 x 280 mm
685 x 280 x 280 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Exteriör
17243444 560 x 280 x 290 mm
17295594 560 x 140 x 280 mm
16654914 560 x 145 x 235 mm
15351067 610 x 180 x 220 mm
15381067 610 x 180 x 240 mm
15391057 650 x 205 x 220 mm
17175034 680 x 280 x 280 mm
16642274 685 x 280 x 280 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17243444 Leverantör Wesbart™ Leverantörsnummer BIN625B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    977.70 SEK
    899.92 SEK / Paket med 1
    Save 77.78 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Wesbart Förvaringskärl - Ett användbart sätt att förvara lösa föremål i en frys.
  • Förvaringsfack för ULT stående frysar
  • För förvaring av lösa föremål
  • Alla papperskorgar levereras med handtag eller handtag och etiketthållare.
Specifikationer
Typ Förvaringsbehållare
För användning med (applikation) Förvara lösa föremål säkert i en frys
Inkluderar Handtag i ena änden och en etiketthållare
Mått (L x B x H) Exteriör 560 x 280 x 290 mm