Läs mer
Bolle Safety Ultim 8 Platinum™ Glasögon/glasögon
Produktkod. 16441881 Handla allt Bollé Safety Produkter
Change view
Linsfärg: Klar
Produktkod.
16441881 Linsfärg: Klar
1 options
Produktkod. 16441881 Leverantör Bolle Safety Leverantörsnummer ULTIPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    285.89 SEK
    263.58 SEK / Paket med 1
    Save 22.31 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Ultim 8 Platinum™ Glasögon/glasögon erbjuder maximalt motstånd mot imma och avancerat skydd i extrema arbetsmiljöer.
  • Svängbara PC/TPR skalmar
  • Sluten TPR skumma
  • Avtagbar och justerbar rem
  • Transformationssats för glasögon/glasögon
  • Platinum™ beläggning
  • Levereras med fästrem och ombyggnadssats för glasögon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, EN166 FT
Linstyp Platinum™
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Klart
Produkttyp Glasögon/glasögon
Antal per förpackning 1 st.
Vikt (metrisk) 64 g
Linsmaterial Polykarbonat